SAB5500174
Anti-S6 Ribosomal Protein (phospho S240/244) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP45, affinity isolated antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP45, monoclonal
reactividad de especies
human (tested)
reactividad de especies (predicha por homología)
chicken, mouse, bovine, frog, pig, dog, rat, rabbit
técnicas
immunohistochemistry: 1:50
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer240/pSer244)
Información sobre el gen
human ... RPS6(6194)
Descripción general
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)