SAB5500116
Anti-Haemoglobin Alpha Chain antibody, Rabbit monoclonal
clone SP212, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP212, monoclonal
reactividad de especies
human (tested)
técnicas
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HBA1(3039) , HBA2(3040)
Descripción general
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?