SAB5500090
Anti-Cyclin D1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP4, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
tissue culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP4, monoclonal
reactividad de especies
human (tested)
reactividad de especies (predicha por homología)
frog, dog, mouse, chicken, rat, bovine
técnicas
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCND1(595)
Descripción general
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)