SAB5500002
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
rabbit monoclonal, SP171
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-SMA antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP171, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP171, monoclonal
reactividad de especies
human (tested)
reactividad de especies (predicha por homología)
rabbit, rat, bovine, chicken, mouse, pig
técnicas
immunoblotting: 1:50
immunohistochemistry: 1:200
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTA2(59)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?