Documentos clave
SAB5300386
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ROCK1 antibody produced in mouse
clone 1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC131603, MGC43611, P160ROCK, PRO0435, ROCK-I
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
158 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ROCK1(6093)
Inmunógeno
Purified recombinant fragment of human ROCK1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against ROCK1
Forma física
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)