Documentos clave
SAB5300234
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPPB antibody produced in mouse
clone 8D5B4C11, ascites fluid
Sinónimos:
BNP, NPPB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8D5B4C11, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BNP(4879)
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to aa (Cys-Phe-Gly-Arg-Lys-Met-Asp-Arg-Ile-Ser-Ser-Ser-Ser) of human BNP, conjugated to KLH.
Mouse monoclonal antibody raised against BNP
Forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)