SAB5300177
Anti-SOX2 Antibody
mouse monoclonal, 10F10
Sinónimos:
Sox-2, Sox2, lcc, ysb
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-SOX2 antibody produced in mouse, clone 10F10, ascites fluid
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10F10, monoclonal
mol peso
34 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOX2(20674)
Descripción general
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against SOX2
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)