Documentos clave
SAB5300169
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza A virus Nucleoprotein antibody produced in mouse
clone 9C11, ascites fluid
Sinónimos:
N/A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9C11, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Purified recombinant fragment of Influenza A virus nucleoprotein expressed in E.coli strain BL21(DE3)
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A virus Nucleoprotein
Forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)