Documentos clave
SAB5202592
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Methylglyoxal-FITC antibody produced in mouse
clone 9F11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9F11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Synthetic Methylglyoxal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)