SAB5202495
Monoclonal Anti-7-Ketocholesterol-Atto 633 antibody produced in mouse
clone 7E1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 633 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7E1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)