SAB5201574
Monoclonal Anti-Neuroligin - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S98-7, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti- ASPGX2, Anti-AUTSX2, Anti-HLNX, Anti-KIAA1260, Anti-MGC22376
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Atto 488 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S98-7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 125-130 kDa
reactividad de especies
mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Nlgn4l(100113365)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)