Documentos clave
SAB5201495
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ocrl/Inpp5B - Hrp antibody produced in mouse
clone S166A-26, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-EC 3.1.3.36 antibody, Anti-INPP5F, Anti-LOCR, Anti-NPHL2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S166A-26, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 100 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... OCRL(4952)
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 1-901 (full-length) of human INPP5F. Rat: 93% identity (845/904 amino acids identical). Mouse: 91% identity (824/901 amino acids identical) ~50% identity with INPP5b.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)