SAB5201394
Monoclonal Anti-Mitofusin - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S153-5, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-CMT2A, Anti-CPRP 1,, Anti-KIAA0214, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-hyperplasia suppressor gene
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Atto 488 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S153-5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 90 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Mfn2(170731)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)