Documentos clave
SAB5201214
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Atf4 - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S360A-24, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-Activating Transcription Factor 4, Anti-CREB 2, Anti-Cyclic AMP response element binding protein 2, Anti-TAXREB67
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Atto 488 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S360A-24, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 60 kDa
reactividad de especies
human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATF4(468)
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 25-327 of human ATF4. 86% identical to rat, and 85% identical to mouse. <50% identity with ATF5.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)