Documentos clave
SAB5200741
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Pannexin - Percp antibody produced in mouse
clone S121A-31, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-MGC119432, Anti-PANX2, Anti-PX2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S121A-31, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 70 kDa
reactividad de especies
rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 11-664 (all but first 10 amino acids, encompassing extracellular and cytoplasmic domains) of rat Pannexin-2
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)