SAB5200515
Monoclonal Anti-Clcn3 - Atto 633 antibody produced in mouse
clone S258-5, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-CIC3, Anti-CLC3, Anti-DKFZp564I0463
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 633 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S258-5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 90 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Clcn3(84360)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)