SAB5200420
Monoclonal Anti-Gaba-B Receptor 1 antibody produced in mouse
clone S93A-49, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-GABA-B receptor 1, Anti-GPRC3A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S93A-49, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 115 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Gabbr1(81657)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)