SAB5200346
Monoclonal Anti-Copper Transporting Atpase 1 - Rpe antibody produced in mouse
clone S60-4, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti- MC1, Anti-ATP7A, Anti-DSMAX, Anti-FLJ17790, Anti-SMAX3
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S60-4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 180 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATP7A(538)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)