SAB5200085
Anti-ING1 antibody produced in rabbit
250 μg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti- p47ING1a, Anti-ING1, Anti-growth inhibitor ING1, Anti-p33 ING1, Anti-p33ING1b, Anti-p47
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 33 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
250 μg/mL
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ing1(26356)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)