SAB5200064
Monoclonal Anti-KCNB2 antibody produced in mouse
clone S37-89, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-KCNB2, Anti-Kv2.2, S37-89
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S37-89, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 125 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Kcnb2(117105)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)