SAB5200051
Monoclonal Anti-TRPC7 antibody produced in mouse
clone S64A-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-KNP3, Anti-TRPM2, Anti-Trp7, Anti-TrpC7, S64A-36, Anti-transient receptor potential cation channel subfamily C member 7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S64A-36, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 100 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRPC7(57113)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)