SAB5100010
Imprint®ChIP-Validated Anti-Acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) (H3K27ac) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~17 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
ChIP: suitable
immunoblotting: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... H3C1(8350)
Calidad
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)