SAB4702127
Monoclonal Anti-CD22 PE-Cyanine7 produced in mouse
Sinónimos:
SIGLEC-2, SIGLEC2
About This Item
conjugado
PE-Cy7 conjugate
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S-HCL-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD22(933)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)