SAB4701133
Monoclonal Anti-CD68-APC antibody produced in mouse
clone Y1/82A
Sinónimos:
GP110, LAMP4, SCARD1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Y1/82A, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
flow cytometry: 10 μL
nº de acceso
NM_001251.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD68(968)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)