Documentos clave
SAB4701099
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FoxP3-APC antibody produced in mouse
clone 3G3
Sinónimos:
AIID, IPEX, JM2, PIDX, Scurfin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de acceso
NM_001114377.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXP3(50943)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody 3G3 recognizes N-terminal region of FoxP3, a 47-55 kDa transcription factor, which is the master regulator in the development and function of regulatory T cells.
Inmunógeno
Full-length His-tagged recombinant murine FoxP3
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)