Documentos clave
SAB4700969
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-beta Endorphin antibody produced in mouse
clone B31.15
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
B31.15, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 10 μg/mL
nº de acceso
NM_000939.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... Pomc(5443)
Descripción general
The antibody B31.15 reacts with human beta Endorphin, an endogenous opiate derived from ACTH gene. ACTH (Corticotropin; human 39 aa) is synthesized by the anterior pituitary gland and stimulates the adrenal cortex; 6 hormones are derived from one ACTH gene: ACTH, lipotropin, alpha-MSH, beta-MSH, endorphin, and one other.
Inmunógeno
Human beta Endorphin (full length native protein).
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)