Documentos clave
SAB4700900
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD68 antibody produced in mouse
clone Y1/82A
Sinónimos:
GP110, LAMP4, SCARD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Y1/82A, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de acceso
NM_001251.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD68(968)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody Y1/82A recognizes CD68 (LAMP4), a 110 kDa glycoprotein expressed mainly in cytoplasmic granules of monocytes/macrophages, granulocytes, and dendritic cells.
Inmunógeno
Lysosomal contents of lung macrophages
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)