SAB4700764
Monoclonal Anti-HSV2 gG antibody produced in mouse
clone T303, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
T303, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
herpes simplex virus 2
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)