SAB4700750
Monoclonal Anti-CD117 antibody produced in mouse
clone 104D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-c-Kit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
104D2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
bovine, nonhuman primates, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIT(3815)
Categorías relacionadas
Descripción general
HLDA VI; WS Code C-30.
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)