SAB4700682
Monoclonal Anti-CD34-PE antibody produced in mouse
clone 581, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Mucosialin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
581, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, nonhuman primates
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD34(947)
Descripción general
HLDA V.; WS Code MA27.
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)