Documentos clave
SAB4700530
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD108-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-150, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SEMA7A, Anti-Semaphorin 7a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-150, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgM
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SEMA7A(8482)
Descripción general
The antibody MEM-150 reacts with CD108 (JMH blood group antigen), a 80 kDa GPI-anchored glycoprotein expressed on various cell types including erythrocytes, lymphoblasts; at low levels it is present on circulating lymphocytes.
Inmunógeno
HPB-ALL human T cell line
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)