Documentos clave
SAB4700405
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD18-APC antibody produced in mouse
clone MEM-48, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ITGB2, Anti-Integrin β2 subunit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-48, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB2(3689)
Descripción general
The antibody MEM-48 recognizes an epitope involving residues 534-546 in cysteine-rich repeat 3 of the CD18 antigen (integrin beta2 subunit; beta2 integrin). CD18 is a 90-95 kDa type I transmembrane protein expressed on all leukocytes.
Inmunógeno
Leukocytes of a patient suffering from a LGL-type leukemia
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)