Documentos clave
SAB4700375
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD41b antibody produced in mouse
clone HIP2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ITGA2B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HIP2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
nonhuman primates, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG3
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA2B(3674)
Descripción general
The antibody HIP2 reacts with beta (b) subunit of CD41 glycoprotein (light chain; 23 kDa). CD41 is mainly expressed on platelets and megakaryocytes.
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 1 μL reagent / 100 μL of whole blood.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)