SAB4600333
Anti-Mouse IgG (H+L), CF™633 F(ab′)2 fragment of antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
CF™ 633 conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
~2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencia
λex 630 nm; λem 650 nm
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence (1 paper)
Características y beneficios
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)