Documentos clave
SAB4503736
Sigma-Aldrich
Anti-CDC25A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CDC25M3, Dual specificity phosphatase Cdc25A, M-phase inducer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 59 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC25A(993)
Descripción general
Anti-CDC25A Antibody detects endogenous levels of total CDC25A protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CDC25A.
Immunogen Range: 144-193
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jinhong Qi et al.
BMC cancer, 21(1), 819-819 (2021-07-17)
Cell division cycle 25A (CDC25A) is a well-recognized regulator of cell cycle progression and is involved in cancer development. This work focused on the function of CDC25A in cervical cancer cell growth and the molecules involved. A GEO dataset GSE63514