Documentos clave
SAB4503690
Sigma-Aldrich
Anti-SEPARASE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ESP1, EXTRA SPINDLE POLES-LIKE 1, SEPARIN, extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 233 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ESPL1(9700)
Descripción general
Anti-SEPARASE Antibody detects endogenous levels of total SEPARASE protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SEPARASE.
Immunogen Range: 767-816
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rui Song et al.
International journal of general medicine, 15, 8381-8398 (2022-12-06)
The extra spindle pole bodies-like 1 (ESPL1) gene is associated with malignant biological behaviors in several tumors. Nevertheless, the correlation between hepatocellular carcinoma (HCC) and ESPL1 has not been determined. The present study analyzed the molecular function and prognostic value