SAB4503528
Anti-PAR4 (Cleaved-Gly48), N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Coagulation factor II receptor-like 3, F2RL3, PAR-4, Proteinase-activated receptor 4, Thrombin receptor-like 3
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 33 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
proteolytically cleaved (Gly48)
Información sobre el gen
human ... F2RL3(9002)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 29-78
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)