SAB4503474
Anti-ACTN2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
α-actinin skeletal muscle isoform 2, α-actinin-2, α-actinin-3, ACTN2, F-actin cross-linking protein
About This Item
Nombre del producto
Anti-Actinin α antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 103 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTN2(88)
Descripción general
α-actinin-2 (ACTN2) is a myofibrillar protein that is expressed in cardiac muscle. It is located at the the Z disk. The ACTN2 gene is mapped to human chromosome 1q43.
Inmunógeno
Immunogen Range: 31-80
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)