SAB4503402
Anti-MMP23 (Cleaved-Tyr79) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
femalysin, matrix metallopeptidase 21, matrix metallopeptidase 23B, matrix metalloprotease 22, matrix metalloproteinase-23
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
proteolytically cleaved (Tyr79)
Información sobre el gen
human ... MMP23A(8510)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 60-109
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)