SAB4502905
Anti-Synapsin, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Brain protein 4.1, SYN-1, synapsin I
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 74 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYN1(6853)
Categorías relacionadas
Descripción general
Synapsin I (SYN1) is a synaptic vesicle associated protein. It is present in the central nervous system like olfactory bulb, cerebral cortex, hippocampus, basal ganglia, thalamus, hypothalamus, cerebellum, pons-medulla, spinal cord and posterior pituitary gland. The protein is found in the nucleus and cytoplasm of granule cells, and in the glomerular synaptic complex of the cerebellum. SYN1 gene is located in human chromosome Xp11.3.
Inmunógeno
Immunogen Range: 3-52
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)