Documentos clave
SAB4502245
Sigma-Aldrich
Anti-RPB11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
DNA-directed RNA polymerase II 13.3 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit J-1, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB11-a, RNA polymerase II subunit B11-a, RPB11a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 13 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPB11(5439)
Descripción general
Anti-RPB11 Antibody detects endogenous levels of total RPB11 protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RPB11.
Immunogen Range: 10-59
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)