SAB4502019
Anti-NOTCH1 (Cleaved-Val1754) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
NOTC1, Notch homolog 1, neurogenic locus notch 1, notch 1 (translocation-associated), translocation-associated (Drosophila) (TAN1)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 110 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research pathology
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
proteolytically cleaved (Val1754)
Información sobre el gen
human ... NOTCH1(4851)
Categorías relacionadas
Descripción general
Anti-NOTCH1 (Cleaved-Val1754) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated NOTCH1 (Cleaved-Val1754) protein.
Inmunógeno
Immunogen Range: 1735-1784
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)