SAB4501304
Anti-NMDAR2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
GRIN2A, Glutamate [NMDA] receptor subunit ε 1 precursor, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor subtype 2A, NMDAR2AGlutamate [NMDA] receptor subunit ε 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 165 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRIN2A(2903)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 1216-1265
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)