Documentos clave
SAB4500920
Sigma-Aldrich
Anti-FOXC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
FREAC-3, Forkhead-related protein FKHL7, Forkhead-related transcription factor 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 56 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXC1(2296)
Categorías relacionadas
Descripción general
Anti-FOXC1 Antibody detects endogenous levels of total FOXC1 protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FOXC1/2.
Immunogen Range: 151-200
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lei Yang et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 20, 292-307 (2020-03-22)
Recently, the identification of several circular RNAs (circRNAs) as vital regulators of microRNAs (miRNAs) underlines the increasing complexity of non-coding RNA (ncRNA)-mediated regulatory networks. This study aimed to explore the effects of mmu_circ_0000790 on the biological behaviors of pulmonary artery