SAB4500399
Anti-ADH7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Alcohol dehydrogenase class 4 mu/sigma chain, Alcohol dehydrogenase class IV mu/sigma chain, Gastric alcohol dehydrogenase, Retinol dehydrogenase
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 40 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADH7(131)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 211-260
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)