SAB4500154
Anti-Dipeptidyl-peptidase 1 (heavy chain, Cleaved-Arg394) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CATC, CPPI, cathepsin C, cathepsin J, dipeptidyl-peptidase 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 27 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
proteolytically cleaved (Arg394)
Información sobre el gen
human ... CTSC(1075)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 345-394
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)