Documentos clave
SAB4301853
Sigma-Aldrich
Anti-PLAG1
affinity isolated antibody
Sinónimos:
SGPA, ZNF912
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1: 20-100
western blot: 1:200-1:1000
nº de acceso
NP_001108106
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLAG1(5324)
Inmunógeno
Synthetic peptide of human PLAG1
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yanbin Zheng et al.
Molecular cancer research : MCR, 18(3), 364-374 (2019-11-24)
We recently developed a novel computational algorithm that incorporates Bayesian methodology to identify rhabdomyosarcoma disease genes whose expression level correlates with copy-number variations, and we identified PLAG1 as a candidate oncogenic driver. Although PLAG1 has been shown to contribute to