SAB4301359
Anti-phospho-Estrogen Receptor-α (pSer102) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ER, ESR, ESR1, ESTR, NR3A1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
53 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_000116.2.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer102)
Información sobre el gen
human ... ESR1(2099)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)