SAB4301142
Anti-BSA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ALB, ALBU, Anti-Bsa Antibody, Anti-Bsa Antibody - Anti-BSA antibody produced in rabbit, albumin, cell growth inhibiting protein 42
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
69 kDa
reactividad de especies
bovine
concentración
0.7 mg/mL
técnicas
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_851335.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... ALB(280717)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)