Documentos clave
SAB4301056
Sigma-Aldrich
Anti-ADCY1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
AC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
123 kDa
reactividad de especies
human
concentración
2.4 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_001268697.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ADCY1(107)
Especificidad
The antibody detects endogenous levels of total ADCY1 protein.
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human adenylate cyclase 1 (brain)
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)